5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde
TCIAB0908-5GEA 124 EUR InStock
TCIAB0908-5G TCIAB0908-1G
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-3-nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130110
Numéro CAS: 16634-88-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/91/28932791.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité