6-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
B1487-1G B1487-25G B1487-5G
TCIAB1487-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB1487-1G TCIAB1487-25G TCIAB1487-5G
6-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromo-3-méthoxysalicylaldéhyde
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046152
Numéro CAS: 20035-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd3db804bba31c43beacaa5d3b13c4017c477ada&vid=fd3db804bba31c43beacaa5d3b13c4017c477ada&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité