3-Bromo-5-nitrosalicylaldéhyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
B3198-1G B3198-5G
TCIAB3198-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB3198-1G TCIAB3198-5G
3-Bromo-5-nitrosalicylaldéhyde ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-5-nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051833
Numéro CAS: 16789-84-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&vid=45ff4436ec0a0292ae7856839122ef504de5a66a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité