4-Bromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
B3637-1G B3637-5G
TCIAB3637-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAB3637-1G TCIAB3637-5G
4-Bromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD06252606
Numéro CAS: 22532-62-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dad4e4ad1c101e877ff084182fcd9ae8e5a7f0e&vid=8dad4e4ad1c101e877ff084182fcd9ae8e5a7f0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité