Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-2-chlorobenzonitrile


038127-25G 038127-5G
FLUO038127-25GEA 0 EUR InStock
FLUO038127-25G FLUO038127-5G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile


Formule: C₇H₃BrClN
MW: 216,46 g/mol
Point d'ébullition: 142…143 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 67…68 °C
Numéro MDL: MFCD00040883
Numéro CAS: 154607-01-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité