1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-fluorobromobenzene
B3119-25G B3119-5G
TCIAB3119-25GEA 140 EUR InStock
TCIAB3119-25G TCIAB3119-5G
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038306
Numéro CAS: 883499-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14b6a20e282189532d659ca57d7e695e7a15dac&vid=b14b6a20e282189532d659ca57d7e695e7a15dac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 27.0 to 31.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité