2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
B2956-25G B2956-5G
TCIAB2956-25GEA 112 EUR InStock
TCIAB2956-25G TCIAB2956-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00672934
Numéro CAS: 1996-30-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&vid=b32da8c5025beff9b75b4feb05638dba9698f1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité