5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3123-25GEA 406 EUR InStock
TCIAB3123-25G TCIAB3123-5G
5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143429
Numéro CAS: 144649-99-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/61/28934561.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité