Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB3124-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3124-5G
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4-méthoxybenzonitrile


Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143097
Numéro CAS: 117572-79-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/62/28934562.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité