Acétate de 2-bromoéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0023-25G A0023-500G
TCIAA0023-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0023-25G TCIAA0023-500G
Acétate de 2-bromoéthyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-bromoéthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 1,4623 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00000235
Numéro CAS: 927-68-4
EINECS: 213-159-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&vid=6772feda2508068160175edb3d3349f91a20131a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité