(4-Bromophényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Ethyl (4-bromophenyl)acetate
E0903-25G E0903-5G
TCIAE0903-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAE0903-25G TCIAE0903-5G
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,1 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Numéro MDL: MFCD00016333
Numéro CAS: 14062-25-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0185d94de31d82dd389173e0f620eabdc694fd9&vid=a0185d94de31d82dd389173e0f620eabdc694fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité