Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3607-25G B3607-5G
TCIAB3607-25GEA 148 EUR InStock
TCIAB3607-25G TCIAB3607-5G
Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234252
Numéro CAS: 16426-64-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eca56ccea2148faef0c4d06ac886a0807abbded9&vid=eca56ccea2148faef0c4d06ac886a0807abbded9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité