Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3689-25G B3689-5G
TCIAB3689-25GEA 255 EUR InStock
TCIAB3689-25G TCIAB3689-5G
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Numéro MDL: MFCD00272137
Numéro CAS: 6319-40-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26b80f8740cf7e9d19f437ea41719fcdddde5c29&vid=26b80f8740cf7e9d19f437ea41719fcdddde5c29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité