Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-fluoro-6-méthylpyridine

Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-6-picoline

033261-1G 033261-5G
FLUO033261-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033261-1G FLUO033261-5G
2-Bromo-5-fluoro-6-méthylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-6-méthylpyridine


Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095064
Numéro CAS: 374633-38-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité