4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3446-1G B3446-100MG
TCIAB3446-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB3446-1G TCIAB3446-100MG
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094459
Numéro CAS: 537013-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité