Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène

Synonyms: 4-Bromo-3-iodobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene

034775-1G 034775-5G
FLUO034775-1GEA 0 EUR InStock
FLUO034775-1G FLUO034775-5G
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène
4-Bromo-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène


Formule: C₇H₃BrF₃I
MW: 350,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD09800691
Numéro CAS: 640280-28-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité