1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzène
TCIAB3060-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAB3060-5G TCIAB3060-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Numéro MDL: MFCD05865088
Numéro CAS: 185331-69-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/02/28934502.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 88.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité