2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3108-25G B3108-5G
TCIAB3108-25GEA 267 EUR InStock
TCIAB3108-25G TCIAB3108-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-5-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Numéro MDL: MFCD06660162
Numéro CAS: 205371-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aa159424d8d1b80b43c093b2ea6270e984e17e6&vid=0aa159424d8d1b80b43c093b2ea6270e984e17e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité