Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-5-fluorophénol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAB3063-5GEA 44 EUR InStock
TCIAB3063-5G
3-Bromo-5-fluorophénol ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-fluorophénol


Formule: C₆H₄BrFO
MW: 191 g/mol
Numéro MDL: MFCD07783710
Numéro CAS: 433939-27-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/05/28934505.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité