5-Bromo-2-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3064-25G B3064-5G
TCIAB3064-25GEA 124 EUR InStock
TCIAB3064-25G TCIAB3064-5G
5-Bromo-2-fluorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-fluorophénol
Formule: C₆H₄BrFO
Point d'ébullition: 54°C
Numéro MDL: MFCD07782066
Numéro CAS: 112204-58-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e20148c9a3f862050a03f04da7f4f1255ce0934&vid=4e20148c9a3f862050a03f04da7f4f1255ce0934&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité