2-Amino-4-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-pyridylamine, 4-Bromopyridin-2-amine
A2339-1G A2339-5G
TCIAA2339-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA2339-1G TCIAA2339-5G
2-Amino-4-bromopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01646115
Numéro CAS: 84249-14-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=454a643a00dd92f00156c69b6a7e18143d87a3fd&vid=454a643a00dd92f00156c69b6a7e18143d87a3fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité