2-Amino-4-bromophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxyaniline
A2271-25G A2271-5G
TCIAA2271-25GEA 102 EUR InStock
TCIAA2271-25G TCIAA2271-5G
2-Amino-4-bromophénol ≥98.0% (par GC)
2-Amino-4-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Point de fusion: 133°C
Numéro MDL: MFCD00235171
Numéro CAS: 40925-68-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&vid=29d518c7c89711a3ee23b49db3351da4bb12fa15&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité