2-Bromo-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Brom-4-hydroxyanisole
B3135-25G B3135-5G
TCIAB3135-25GEA 196 EUR InStock
TCIAB3135-25G TCIAB3135-5G
2-Bromo-4-méthoxyphénol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Bromo-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD02113712
Numéro CAS: 17332-11-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0006b972d3c05c34ba70f597fc12c5937b52a2f&vid=b0006b972d3c05c34ba70f597fc12c5937b52a2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité