Chlorure de 4-bromo-3-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
B2343-1G B2343-5G
TCIAB2343-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB2343-1G TCIAB2343-5G
Chlorure de 4-bromo-3-méthylbenzène-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromo-3-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Point de fusion: 61 °C
Numéro MDL: MFCD03094696
Numéro CAS: 72256-93-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0e59054a7c740a6e3de2ce59806407bb76e89ce&vid=d0e59054a7c740a6e3de2ce59806407bb76e89ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité