3-Acétoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acétate de 3-formylphényle
TCIAA2467-5GEA 220 EUR InStock
TCIAA2467-5G
3-Acétoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Acétoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD00016603
Numéro CAS: 34231-78-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/57/28930657.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité