Chlorure de triethylméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Triéthylméthylamine chlorhydrate
TCIAM0852-500GEA 174 EUR InStock
TCIAM0852-500G TCIAM0852-25G
Chlorure de triethylméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de triethylméthylammonium
Formule: C₇H₁₈ClN
MW: 151,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059972
Numéro CAS: 10052-47-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/41/28974341.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité