Chlorure de 1-éthylpyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: N-Ethylpyridinium chlorure
TCIAE0544-25GEA 317 EUR InStock
TCIAE0544-25G TCIAE0544-5G
Chlorure de 1-éthylpyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 1-éthylpyridinium
Formule: C₇H₁₀ClN
MW: 143,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093293
Numéro CAS: 2294-38-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/45/28968045.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Blue powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité