Chlorure de triethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triethylamine hydrochloride
T0425-25G T0425-500G
TCIAT0425-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0425-25G TCIAT0425-500G
Chlorure de triethylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₆ClN
MW: 137,65 g/mol
Densité: 0,7637 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012500
Numéro CAS: 554-68-7
EINECS: 209-067-2
Merck Index: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffe30da07f588ee28d9787be79b97beaaeae1274&vid=ffe30da07f588ee28d9787be79b97beaaeae1274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 3.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité