4,5-Dichloroimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2091-25G D2091-5G
TCIAD2091-25GEA 290 EUR InStock
TCIAD2091-25G TCIAD2091-5G
4,5-Dichloroimidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Dichloroimidazole
Formule: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005195
Numéro CAS: 15965-30-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49e67578f8ed380c334b37cbb134971f89f345ca&vid=49e67578f8ed380c334b37cbb134971f89f345ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité