3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2183-25G C2183-5G
TCIAC2183-25GEA 1100 EUR InStock
TCIAC2183-25G TCIAC2183-5G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 133…134 °C
Densité: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016981
Numéro CAS: 2420-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7360c19003c5d4a3e1d0f8db0039117d5ad8a486&vid=7360c19003c5d4a3e1d0f8db0039117d5ad8a486&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité