Éthyle 2-chloroacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1218-25G C1218-500G
TCIAC1218-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC1218-25G TCIAC1218-500G
Éthyle 2-chloroacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Éthyle 2-chloroacétylacétate
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (14 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00009141
Numéro CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&vid=47f1a5f120000b5bd2434010f615e4be0c7421c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité