Méthyle 2-chloroacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloroacetoacetic acid methyll ester, Methyl 2-chloroacetoacetate
C1219-25G C1219-250G
TCIAC1219-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC1219-25G TCIAC1219-250G
Méthyle 2-chloroacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Méthyle 2-chloroacétylacétate
Formule: C₅H₇ClO₃
MW: 150,56 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00008757
Numéro CAS: 4755-81-1
EINECS: 225-286-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&vid=2eb5505b480983d11758aaef956b9002dacca631&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité