2-Amino-5-chlorobenzophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0079-25G A0079-500G
TCIAA0079-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA0079-25G TCIAA0079-500G
2-Amino-5-chlorobenzophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-chlorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀ClNO
MW: 231,68 g/mol
Point d'ébullition: 424 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96…99 °C
Numéro MDL: MFCD00007839
Numéro CAS: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0daded4c220c68cfeb90f38b45913967cf65aba2&vid=0daded4c220c68cfeb90f38b45913967cf65aba2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité