4'-Chloro-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-nitroacetophenone
C2321-25G C2321-5G
TCIAC2321-25GEA 267 EUR InStock
TCIAC2321-25G TCIAC2321-5G
4'-Chloro-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Chloro-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007083
Numéro CAS: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c19102fe19dc954de4dec0741486a50a4bb1049&vid=3c19102fe19dc954de4dec0741486a50a4bb1049&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité