Chloroacétate de benzyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
C1265-25G C1265-250G
TCIAC1265-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAC1265-25G TCIAC1265-250G
Chloroacétate de benzyle ≥97.0% (par GC)
Chloroacétate de benzyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Densité: 1,2223 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00157062
Numéro CAS: 140-18-1
EINECS: 205-400-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&vid=7b2c76a691362060f8a53c5ecb434fa496253f2c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité