Acétate de 4-chlorobutyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1098-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA1098-25G TCIAA1098-250G
Acétate de 4-chlorobutyle ≥97.0% (par GC)
Acétate de 4-chlorobutyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00001013
Numéro CAS: 6962-92-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/12/28928912.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité