Carbonate de bis(trichlorométhyle) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(trichloromethyl) carbonate
T1467-25G T1467-250G
TCIAT1467-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1467-25G TCIAT1467-250G
Carbonate de bis(trichlorométhyle) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Carbonate de bis(trichlorométhyle)
Formule: C₃Cl₆O₃
MW: 296,75 g/mol
Point d'ébullition: 206°C
Point de fusion: 77…81 °C
Densité: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062848
Numéro CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&vid=0efcb650a435e87b9578887db59c88331ab466a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité