4-Chlorothiobenzamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-carbothioamide
C2053-25G C2053-5G
TCIAC2053-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC2053-25G TCIAC2053-5G
4-Chlorothiobenzamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
4-Chlorothiobenzamide
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134 °C
Numéro MDL: MFCD00040956
Numéro CAS: 2521-24-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa518c6d639a58c2cd1c9f591b5b1e00533f0afd&vid=fa518c6d639a58c2cd1c9f591b5b1e00533f0afd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité