α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
T2731-25G T2731-5G
TCIAT2731-25GEA 184 EUR InStock
TCIAT2731-25G TCIAT2731-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène ≥98.0% (par GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 103 - 110 °C (25 -rr)
Densité: 1,3079 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00009920
Numéro CAS: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&vid=8d116c759e4eafa29aab9da282c3ee71eb426781&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité