α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
T2488-25G T2488-5G
TCIAT2488-25GEA 135 EUR InStock
TCIAT2488-25G TCIAT2488-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène ≥97.0% (par GC)
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194,58 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: 19°C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00040772
Numéro CAS: 939-99-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&vid=a7ec0e4861f046afb169f9ec521fb0a8757ab977&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité