2-Bromo-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3734-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB3734-5G TCIAB3734-25G
2-Bromo-3,5-dichloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₂BrCl₂N
Numéro MDL: MFCD00233990
Numéro CAS: 14482-51-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/77/28935077.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité