3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC2081-25GEA 150 EUR InStock
TCIAC2081-25G TCIAC2081-5G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: 70…71 °C
Numéro MDL: MFCD00015431
Numéro CAS: 117482-84-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/40/28939140.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité