4-Chloro-3-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
C1516-1G C1516-5G
TCIAC1516-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1516-1G TCIAC1516-5G
4-Chloro-3-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00042525
Numéro CAS: 6294-93-5
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bab85afd0ab0600854093d7827f1f22524c05010&vid=bab85afd0ab0600854093d7827f1f22524c05010&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité