2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
C2012-1G C2012-5G
TCIAC2012-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC2012-1G TCIAC2012-5G
2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012347
Numéro CAS: 23056-39-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e049d0faad8d284e1f448539f639a558de22ec1a&vid=e049d0faad8d284e1f448539f639a558de22ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité