2-Chloro-4-méthyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-nitro-4-picoline
C2021-1G C2021-5G
TCIAC2021-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC2021-1G TCIAC2021-5G
2-Chloro-4-méthyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-méthyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00010688
Numéro CAS: 23056-33-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&vid=03004ff78756a1e6213925df0536eedb9c14df4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité