2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2434-1G C2434-5G
TCIAC2434-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2434-1G TCIAC2434-5G
2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthyl-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234160
Numéro CAS: 22280-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&vid=b7555409ce04146635aa4dfdbec5f605e20f9efe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité