2,4-Dichloro-1-naphtol ≥97.0% (par GC, analyse par titration), qualité photographique
Fournisseur: TCI
Attention
D0383-25G D0383-5G
TCIAD0383-25GEA 157 EUR InStock
TCIAD0383-25G TCIAD0383-5G
2,4-Dichloro-1-naphtol ≥97.0% (par GC, analyse par titration), qualité photographique
2,4-Dichloro-1-naphtol
Formule: C₁₀H₆Cl₂O
MW: 213,06 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…106 °C
Numéro MDL: MFCD00003931
Numéro CAS: 2050-76-2
EINECS: 218-103-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b07d6b33fc40910588601c18e934ec26f295f42&vid=db2d616af8f8c23c8ca887bced9ac32f2db9bac7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité