2-Chloroéthanesulfonyle chlorure ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Chlorure de (2-chloroéthyl)sulfonyle
TCIAC1142-100GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC1142-100G TCIAC1142-500G TCIAC1142-25G
2-Chloroéthanesulfonyle chlorure ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloroéthanesulfonyle chlorure
Formule: C₂H₄Cl₂O₂S
MW: 163,02 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Point de fusion: 3 °C
Point d'éclair: 152°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007461
Numéro CAS: 1622-32-8
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/98/28938398.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité