2-Chlorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1990-500GEA 534 EUR InStock
TCIAC1990-500G TCIAC1990-25G
2-Chlorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051974
Numéro CAS: 6961-82-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/58/28939058.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité