3,5-Dichlorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3502-5GEA 281 EUR InStock
TCIAD3502-5G
3,5-Dichlorobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC)
3,5-Dichlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅Cl₂NO₂S
MW: 226,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00117161
Numéro CAS: 19797-32-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/28980568.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité